Eau sans DNAse, RNAse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
J60610.XC
J60610.XCEA 109 EUR InStock
J60610.XC
Eau sans DNAse, RNAse
Eau
High quality.
  • Used in all molecular biology applications
  • Suitable for all RNA work
  • No toxic agents in purification procedures
RNase/DNase-free water is used in all molecular biology applications like PCR, DNA. Diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated water is guaranteed nuclease-free (tested for both DNase and RNase) and is suitable for all RNA work. Toxic agents such as DEPC are not used in purification procedures.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.000
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité