Lidocaine-N-ethyl bromide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60678.MC
J60678.MCEA 122 EUR InStock
J60678.MC
Lidocaine-N-ethyl bromide ≥99%
Lidocaine-N-ethyl bromide
Purity: 99+% CAS No.: 21306-56-9 Molecular Formula: C16H27BrN2O Formula Weight: 343.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: White MDL No.: MFCD00083182
Applications: Blocker of voltage-activated sodium channels
Formule: C₁₆H₂₇BrN₂O
Numéro MDL: MFCD00083182
Numéro CAS: 21306-56-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité