4-Thiouridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one
J60679.MC
J60679.MCEA 508 EUR InStock
J60679.MC
4-Thiouridine ≥98%
4-Thiouridine
Purity: 98+% CAS No.: 13957-31-8 Molecular Formula: C9H12N2O5S Formula Weight: 260.27 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00006538
Formule: C₉H₁₂N₂O₅S
MW: 260,264 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006538
Numéro CAS: 13957-31-8
EINECS: 237-735-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité