(S,S)-N,N'-Bis(1-hydroxy-2-butyl)ethylenediamine dihydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60695.14
J60695.14EA 167 EUR InStock
J60695.14
(S,S)-N,N'-Bis(1-hydroxy-2-butyl)ethylenediamine dihydrochloride
(S,S)-N,N'-Bis(1-hydroxy-2-butyl)ethylenediamine dihydrochloride
CAS No.: 1070-11-7 Molecular Formula: C10H24N2O2.2HCl Formula Weight: 277.23 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Slightly soluble in water MDL No.: MFCD00216025
Applications: An antibacterial agent
Formule: C₁₀H₂₄N₂O₂·₂HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216025
Numéro CAS: 1070-11-7
EINECS: 213-970-7
Merck Index: 14,3720
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité