Neuraminidase (from Clostridium perfringens)
Fournisseur: Thermo Scientific
J60711.LR
J60711.LREA 322 EUR InStock
J60711.LR
Neuraminidase (from Clostridium perfringens)
Enzymes
Applications: A hydrolytic enzyme that removes sialic acid from mucoproteins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité