Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enalapril

Fournisseur: Thermo Scientific

J60750.03
J60750.03EA 96.6 EUR InStock
J60750.03
Enalapril
Enalapril
CAS No.: 75847-73-3 Molecular Formula: C20H28N2O5 Formula Weight: 376.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 142-147° Solubility: Soluble in water at 25mg/ml MDL No.: MFCD00865774

Applications: Long-acting ACE inhibitor and antihypertensive


Formule: C₂₀H₂₈N₂O₅
Point de fusion: 142…147 °C
Numéro MDL: MFCD00865774
Numéro CAS: 75847-73-3
Merck Index: 14,3567
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité