Resveratrol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60790.ME
J60790.MEEA 477 EUR InStock
J60790.ME
Resveratrol ≥98%
Resveratrol
Purity: 98% CAS No.: 501-36-0 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Merck Reference: 14,8158 MDL No.: MFCD00133799
A phytoestrogen with antitumor, antioxidant, antiplatelet, anti-inflammatory effects. Inhibits cytochrome P450 1A1 (IC50 = 23 uM) and displays mixed agonist/antagonist actions at ER-alpha and ER-beta estrogen receptors
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point de fusion: 260 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Merck Index: 14,8158
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité