CGS 21680 hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(4-(2-((6-Amino-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-2-yl)amino)ethyl)phenyl)propanoic acid hydrochloride
J60793.MA
J60793.MAEA 370 EUR InStock
J60793.MA
CGS 21680 hydrochloride 99%
CGS 21680 hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 124182-57-6 Molecular Formula: C23H29N7O6.HCl Formula Weight: 535.98 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD11045878
Applications: An A2A Adenosine receptor agonist
Formule: C₂₃H₂₉N₇O₆·HCl
MW: 535,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045878
Numéro CAS: 120225-54-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité