(-)-Epicatechin gallate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, (-)-cis-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavane 3-Gallate
J60814.MA
J60814.MAEA 219 EUR InStock
J60814.MA
(-)-Epicatechin gallate
(-)-Epicatechin gallate
CAS No.: 1257-08-5 Molecular Formula: C22H18O10 Formula Weight: 442.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00075936
Applications: A natural product from green tea that induces apoptosis
Formule: C₂₂H₁₈O₁₀
MW: 442,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075936
Numéro CAS: 1257-08-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité