Dantrolene sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium 3-(((5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)amino)-2,5-dioxoimidazolidin-1-ide
J60887.MC
J60887.MCEA 79.2 EUR InStock
J60887.MC
Dantrolene sodium salt
Dantrolene sodium salt
CAS No.: 14663-23-1 Molecular Formula: C14H9N4NaO5 Formula Weight: 336.23 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Yellow to dark orange MDL No.: MFCD00079130
Applications: Inhibits intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum
Formule: C₁₄H₉N₄NaO₅
MW: 336,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079130
Numéro CAS: 14663-23-1
EINECS: 238-706-8
Merck Index: 14,2816
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité