Hexestrol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-(1,2-Diethylethylene)diphenol, rel-4,4'-((3R,4S)-Hexane-3,4-diyl)diphenol
J60889.03
J60889.03EA 60.6 EUR InStock
J60889.03
Hexestrol ≥98%
Hexestrol
Purity: 98+% CAS No.: 84-16-2 Molecular Formula: C18H22O2 Formula Weight: 270.37 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 186° Beilstein Reference: 3209460 MDL No.: MFCD00068996
Applications: Nonsteroidal synthetic estrogen
Formule: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068996
Numéro CAS: 84-16-2
EINECS: 201-518-1
Merck Index: 14,4701
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité