Nω-Methyl-L-arginine monoacetate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Arg(Me)-OH.AcOH, N5-(Methylamidino)-L-ornithine acetate salt, Nomega-Monomethyl-L-arginine acetate, L-NMMA, Ng-Methyl-L-Arginine Acetate Salt, Nomega-Methyl-L-arginine acetate, N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate, NG-Monomethyl-L-arginine acetate salt
J60890.MF
J60890.MFEA 335 EUR InStock
J60890.MF
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate ≥99%
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate
Purity: 99+% CAS No.: 53308-83-1 Molecular Formula: C9H20N4O4 Formula Weight: 248.28 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 6674255 MDL No.: MFCD00069311
Applications: Nitric oxide synthase inhibitor
Formule: C₇H₁₆N₄O₂·CH₃COOH
MW: 248,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069311
Numéro CAS: 53308-83-1
Merck Index: 14,6022
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité