Zinc sulfate 100 mM en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60963.AE
J60963.AEEA 65.3 EUR InStock
J60963.AE
Zinc sulfate 100 mM en solution aqueuse
Zinc sulfate
CAS No.: 7733-02-0 Molecular Formula: O4SZn Formula Weight: 161.43 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00011302
Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité