2-[(S)-1-Hydroxyethyl]pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-(2-Pyridyl)ethanol, (S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol, (S)-alpha-Methyl-2-pyridinemethanol
J60980.03
J60980.03EA 158 EUR InStock
J60980.03
2-[(S)-1-Hydroxyethyl]pyridine
2-[(S)-1-Hydroxyethyl]pyridine
CAS No.: 59042-90-9 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD06795465
Applications: For synthesis of optically active products
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795465
Numéro CAS: 59042-90-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité