Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Purine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H-Purine

J60999.03
J60999.03EA 193 EUR InStock
J60999.03
Purine ≥97%
Purine
Purity: 98% CAS No.: 120-73-0 Molecular Formula: C5H4N4 Formula Weight: 120.11 Physical Form: Crystals Appearance: White Melting Point: 215-217° Beilstein Reference: 3200 Merck Reference: 14,7942 MDL No.: MFCD00079221


Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079221
Numéro CAS: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 14,7942
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité