Colorant de Jenner colorant pour hématologie
Fournisseur: Thermo Scientific
J61077.14
J61077.14EA 23.5 EUR InStock
J61077.14
Colorant de Jenner colorant pour hématologie
Colorant de Jenner
CAS No.: 62851-42-7 Physical Form: Powder Appearance: Dark green MDL No.: MFCD00081733
Applications: For use in staining blood smears
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081733
Numéro CAS: 62851-42-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité