NaOH/SDS Lysis solution, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
J611-500MLEA 190 EUR InStock
J611-500ML
NaOH/SDS Lysis solution, Qualité ultra pure
NaOH/SDS Lysis
An ultra pure reagent for alkaline lysis of bacterial cells used in standard DNA purification procedures.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (10%, Water) @25 °C Passes Test
Titration 7,6 – 8,4 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité