2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Amfebutamone hydrochloride, Bupropion Hydrochloride, Bupropion hydrochloride, 2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
J61105.03
J61105.03EA 210 EUR InStock
J61105.03
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride 99%
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 31677-93-7 Molecular Formula: C13H18ClNO.HCl Formula Weight: 276.20 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 233-234° MDL No.: MFCD00055209
Applications: A selective inhibitor of dopamine uptake
Formule: C₁₃H₁₉Cl₂NO
MW: 276,20 g/mol
Point de fusion: 233…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055209
Numéro CAS: 31677-93-7
EINECS: 250-759-9
Merck Index: 14,1499
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité