Tropicamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61132.03
J61132.03EA 48.1 EUR InStock
J61132.03
Tropicamide ≥99%
Tropicamide
Purity: 99+% CAS No.: 1508-75-4 Molecular Formula: C17H20N2O2 Formula Weight: 284.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 98° MDL No.: MFCD00058580
Applications: A muscarinic antagonist
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₂
MW: 284,36 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00058580
Numéro CAS: 1508-75-4
EINECS: 216-140-2
Merck Index: 14,9780
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité