Atenolol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide
J61199.03
J61199.03EA 75.6 EUR InStock
J61199.03
Atenolol
Atenolol
CAS No.: 29122-68-7 Molecular Formula: C14H22N2O3 Formula Weight: 266.34 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 151-155° MDL No.: MFCD00057645
Applications: Cardioselective beta-adrenergic blocker. An antihypertensive
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₃
MW: 266,34 g/mol
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057645
Numéro CAS: 29122-68-7
EINECS: 249-451-7
Merck Index: 14,859
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité