Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Epicatechin ≥95%, poudre cristalline

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chroman-3,5,7-triol, Epicatechol, (-)-cis-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavane

J61218.FX
J61218.FXEA 419 EUR InStock
J61218.FX
(-)-Epicatechin ≥95%, poudre cristalline
(-)-Epicatechin
An antioxidant and natural product from green tea.


Formule: C₁₅H₁₄O₆
MW: 290,271 g/mol
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075648
Numéro CAS: 490-46-0
EINECS: 207-710-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour White to pale yellow
Form Crystalline powder
Solubility Soluble in water or alcohol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité