(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J61277.MA
J61277.MAEA 259 EUR InStock
J61277.MA
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
CAS No.: 73465-43-7 Molecular Formula: C6H13NO4.HCl Formula Weight: 199.60 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00083611
Applications: Selective inhibitor of a-mannosidase
Formule: C₆H₁₄ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00083611
Numéro CAS: 73465-43-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité