(+/-)-Octopamine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-(Aminomethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, dl-Octopamine hydrochloride, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, Octopamine hydrochloride
J61281.09
J61281.09EA 125 EUR InStock
J61281.09
(+/-)-Octopamine hydrochloride 99%
(+/-)-Octopamine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 770-05-8 Molecular Formula: C8H11NO2.xHCl Formula Weight: 189.64 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 170° dec. Beilstein Reference: 3915414 MDL No.: MFCD00012881
Applications: alpha-adrenoceptor agonist; invertebrate neurotransmitter and neuromodulator
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,639 g/mol
Point de fusion: 170 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012881
Numéro CAS: 770-05-8
EINECS: 212-216-4
Merck Index: 14,6759
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité