Amoxicillin trihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-[2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)-acetyl]amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxicillin Ttrihydrate, (2S,5R,6S)-6-((S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
J61290.14
J61290.14EA 150 EUR InStock
J61290.14
Amoxicillin trihydrate
Amoxicillin trihydrate
CAS No.: 61336-70-7 Molecular Formula: C16H19N3O5S.3H2O Formula Weight: 419.45 (365.40anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water at 3.4mg/ml. Beilstein Reference: 7507120 MDL No.: MFCD00072029
Applications: A semi-synthetic antibiotic similar to penicillin
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₅S
MW: 365,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072029
Numéro CAS: 61336-70-7
EINECS: 243-003-8
Merck Index: 14,577
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité