Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dyclonine hydrochloride ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dyclonine HCl, 1-(4-Butoxyphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride

J61330.14
J61330.14EA 254 EUR InStock
J61330.14
Dyclonine hydrochloride ≥98%
Dyclonine hydrochloride
CAS No.: 536-43-6 Molecular Formula: C18H27NO2.HCl Formula Weight: 325.88 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 173-178° MDL No.: MFCD00035386


Formule: C₁₈H₂₈ClNO₂
MW: 325,877 g/mol
Point de fusion: 173…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035386
Numéro CAS: 536-43-6
EINECS: 208-633-6
Merck Index: 14,3473
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité