(+/-)-Equol
Fournisseur: Thermo Scientific
J61383.MC
J61383.MCEA 185 EUR InStock
J61383.MC
(+/-)-Equol
(+/-)-Equol
CAS No.: 94105-90-5 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 87752 MDL No.: MFCD00016662
Applications: Urinary metabolite of daidzein, produced by humans and horses
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point de fusion: 172…176 °C
Numéro MDL: MFCD00016662
Numéro CAS: 94105-90-5
Merck Index: 14,3644
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité