Alendronate sodium trihydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61397.06
J61397.06EA 209 EUR InStock
J61397.06
Alendronate sodium trihydrate 97%
Alendronate sodium trihydrate
Purity: 97% CAS No.: 121268-17-5 Molecular Formula: C4H12NaNO7P2.3H2O Formula Weight: 325.12 (271.08anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: White Solubility: Soluble in water at 10mg/ml MDL No.: MFCD01748233
Applications: Inhibits CD45 protein tyrosine phosphatase and farnesyl diphosphate synthase; induces apoptosis
Formule: C₄H₁₂NaNO₇P₂·3H₂O
MW: 325,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01748233
Numéro CAS: 121268-17-5
Merck Index: 14,229
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité