Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP) 5 mg, en comprimés
Fournisseur: Thermo Scientific
J61401.KN
J61401.KNEA 244 EUR InStock
J61401.KN
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP) 5 mg, en comprimés
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations.
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité