Tulobuterol hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-tert-Butylamino-1-(2-chlorophenyl)ethanol Hydrochloride
J61448.03
J61448.03EA 148 EUR InStock
J61448.03
Tulobuterol hydrochloride 98%
Tulobuterol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 56776-01-3 Molecular Formula: C12H18ClNO.HCl Formula Weight: 264.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 159-163° Solubility: Soluble in methanol or water. MDL No.: MFCD00214398
Applications: beta-2-adrenergic receptor agonist
Formule: C₁₂H₁₈ClNO
MW: 264,19 g/mol
Point de fusion: 159…163 °C
Numéro MDL: MFCD00214398
Numéro CAS: 56776-01-3
Merck Index: 14,9811
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité