Mianserin hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride
J61570.MC
J61570.MCEA 102 EUR InStock
J61570.MC
Mianserin hydrochloride
Mianserin hydrochloride
CAS No.: 21535-47-7 Molecular Formula: C18H20N2.HCl Formula Weight: 300.83 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00055072
Formule: C₁₈H₂₀N₂
MW: 300,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055072
Numéro CAS: 21535-47-7
EINECS: 244-426-7
Merck Index: 14,6172
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité