Aluminium chlorure 0.5 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum chloride
J61582.AE
J61582.AEEA 63.8 EUR InStock
J61582.AE
Aluminium chlorure 0.5 mol/l en solution aqueuse
Aluminium chlorure
Formule: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 2581
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité