Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61595.MC
J61595.MCEA 75.7 EUR InStock
J61595.MC
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium ≥99%
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Purity: 99+% CAS No.: 334-50-9 Molecular Formula: C7H19N3.3HCl Formula Weight: 254.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Melting Point: 250° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3552356 Merck Reference: 14,8742 MDL No.: MFCD00012918
Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 14,8742
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité