Erbstatin analog
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Erbstatin Analog, 2,5-Dihydroxycinnamic acid methyll ester, Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate, Methyl 3-(2,5-dihydroxyphenyl)acrylate
J61612.MA
J61612.MAEA 161 EUR InStock
J61612.MA
Erbstatin analog
Erbstatin analog
CAS No.: 63177-57-1 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow Solubility: Soluble in methanol or 0.1M NaOH. Insoluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00132932
Applications: An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132932
Numéro CAS: 63177-57-1
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité