Aniracetam
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidone
J61661.03
J61661.03EA 111 EUR InStock
J61661.03
Aniracetam
Aniracetam
CAS No.: 72432-10-1 Molecular Formula: C12H13NO3 Formula Weight: 219.24 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble in chloroform. Also soluble in ethanol. Insoluble in water MDL No.: MFCD00153767
Applications: AMPA receptor potentiator. Slows the rate of ion-channel closing
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153767
Numéro CAS: 72432-10-1
Merck Index: 14,662
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité