13-cis-Retinoic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61666.ME
J61666.MEEA 290 EUR InStock
J61666.ME
13-cis-Retinoic acid
13-cis-Retinoic acid
CAS No.: 4759-48-2 Molecular Formula: C20H28O2 Formula Weight: 300.44 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow-orange Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00079542
Applications: A vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079542
Numéro CAS: 4759-48-2
EINECS: 225-296-0
Merck Index: 14,5228
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité