H-7 dihydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J61697.MA
J61697.MAEA 189 EUR InStock
J61697.MA
H-7 dihydrochloride
H-7 dihydrochloride
Protein kinase inhibitor. Inhibits cyclic nucleotide dependent protein kinase (PKA) and protein kinase C.
Powder
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S·2HCl
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036961
Numéro CAS: 108930-17-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité