EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 0.5 M en solution aqueuse, autoclavé pH 8.0
Fournisseur: Thermo Scientific
J61721.AD
J61721.ADEA 103 EUR InStock
J61721.AD
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 0.5 M en solution aqueuse, autoclavé pH 8.0
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
CAS No.: 67-42-5 Molecular Formula: C14H24N2O10 Formula Weight: 380.35 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00004291
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité