XTT sel de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
J61726.MD
J61726.MDEA 398 EUR InStock
J61726.MD
XTT sel de sodium
XTT sodium salt
CAS No.: 111072-31-2 Molecular Formula: C22H16N7NaO13S2 Formula Weight: 673.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow Solubility: Soluble in hot water at 2.5mg/ml MDL No.: MFCD00083517
Applications: Tetrazolium derivative useful in cancer research
Formule: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
Numéro MDL: MFCD00083517
Numéro CAS: 111072-31-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité