Histamine (free base)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61727.03
J61727.03EA 95.1 EUR InStock
J61727.03
Histamine (free base)
Histamine (free base)
Formule: C₅H₉N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005210
Numéro CAS: 51-45-6
EINECS: 200-100-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4719
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité