(-)-Epigallocatechin gallate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
J61745.MF
J61745.MFEA 179 EUR InStock
J61745.MF
(-)-Epigallocatechin gallate
(-)-Epigallocatechin gallate
CAS No.: 989-51-5 Molecular Formula: C22H18O11 Formula Weight: 458.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Pale pink to pale orange Melting Point: 216-218° MDL No.: MFCD00075940
Applications: An antioxidant that acts as an anti-promoter of carcinogenesis, inhibits angiogenesis and induces apoptosis
Formule: C₂₂H₁₈O₁₁
MW: 458,38 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C
Numéro MDL: MFCD00075940
Numéro CAS: 989-51-5
Merck Index: 14,3526
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité