Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Okadaic acid potassium salt 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Halochondrine A potassium salt, OA potassium salt, 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin potassium salt

J61791.XS J61791.XG J61791.IX
J61791.XSEA 351 EUR InStock
J61791.XS J61791.XG J61791.IX
Okadaic acid potassium salt 98%
Okadaic acid potassium salt
Potent inhibitor of serine/threonine-specific protein phosphatases 1 and 2A (PP1 and PP2A). Does not inhibit tyrosine or alkaline phosphatases


Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·K
MW: 843,11 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214356
Numéro CAS: 155751-72-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité