Lysis buffer, 0,5% Tween 20, pH 8,0, for isolation of His-tag modified proteins
Fournisseur: Thermo Scientific
J61792.AP
J61792.APEA 59 EUR InStock
J61792.AP
Lysis buffer, 0,5% Tween 20, pH 8,0, for isolation of His-tag modified proteins
Buffers Tampons d'extraction
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00677267
Applications: For isolation of His-tag proteins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité