Sodium chlorure 5 M en solution aqueuse pH 8,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J61807.AK
J61807.AKEA 62.8 EUR InStock
J61807.AK
Sodium chlorure 5 M en solution aqueuse pH 8,0
Sodium chlorure
Sodium chloride suitable for use in cell culture applications.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité