Bafilamycin A1
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61835.MX
J61835.MXEA 431 EUR InStock
J61835.MX
Bafilamycin A1
Bafilamycin A1
Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar ATPases. Used as an antibacterial, antifungal, antineoplastic, an immunosuppressive and also prevents maturation of autophagic vacuoles by inhibiting fusion between autophagosomes and lysosomes and is a macrolide antibiotic and potent and selective inhibitor of vacuolar-type H+ ATPase (V-ATPase).
  • Solid or film
Soluble in methanol, ethanol, acetone and chloroform. Insoluble in water
Formule: C₃₅H₅₈O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795130
Numéro CAS: 88899-55-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité