Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Karaya gum

Fournisseur: Thermo Scientific

J61844.36
J61844.36EA 87.9 EUR InStock
J61844.36
Karaya gum
Karaya gum
CAS No.: 9000-36-6 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to pale brown MDL No.: MFCD00131251

Applications: Used as a thickener and emulsifier


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131251
Numéro CAS: 9000-36-6
EINECS: 232-539-4
Merck Index: 14,5284
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité