N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate (GMBS)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61850.MC
J61850.MCEA 276 EUR InStock
J61850.MC
N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate (GMBS)
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
CAS No.: 80307-12-6 Molecular Formula: C12H12N2O6 Formula Weight: 280.23 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 6427689 MDL No.: MFCD00036817
Applications: A heterobifunctional cross-linking reagent with amine and sulfhydryl reactivity. Useful in enzyme immunoassays
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₆
Point de fusion: 130…132 °C
Numéro MDL: MFCD00036817
Numéro CAS: 80307-12-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité