Oligomycin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61898.MA
J61898.MAEA 204 EUR InStock
J61898.MA
Oligomycin
Oligomycin
CAS No.: 1404-19-9 Molecular Formula: C45H74O11 Formula Weight: 791.07 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Sparingly soluble in water. Soluble in DMSO (20mg/ml) and ethanol (30mg/ml) Beilstein Reference: 7615308 MDL No.: MFCD01779388
Applications: Inhibits respiration in mitochondria. Also inhibits ATP synthase
Formule: C₄₅H₇₄O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01779388
Numéro CAS: 1404-19-9
EINECS: 215-767-9
Merck Index: 14,6833
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité