IEF Cathode buffer (10X) with lysine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61903.AK
J61903.AKEA 43.7 EUR InStock
J61903.AK
IEF Cathode buffer (10X) with lysine
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité