Terfenadine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(tert-Butyl)phenyl)-4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol
J61936.MC
J61936.MCEA 267 EUR InStock
J61936.MC
Terfenadine
Terfenadine
CAS No.: 50679-08-8 Molecular Formula: C32H41NO2 Formula Weight: 471.67 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 145-152° MDL No.: MFCD00079622
Applications: An antihistamine
Formule: C₃₂H₄₁NO₂
MW: 471,67 g/mol
Point de fusion: 145…152 °C
Numéro MDL: MFCD00079622
Numéro CAS: 50679-08-8
EINECS: 256-710-8
Merck Index: 14,9163
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité