Benztropine mesylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61954.03
J61954.03EA 23.5 EUR InStock
J61954.03
Benztropine mesylate
Benztropine mesylate
CAS No.: 132-17-2 Molecular Formula: C21H25NO.CH3SO3H Formula Weight: 403.54 Physical Form: Solid Appearance: White to off-white Melting Point: 135° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00074784
Applications: Muscarinic receptor antagonist
Formule: C₂₂H₂₉NO₄S
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074784
Numéro CAS: 132-17-2
EINECS: 205-048-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1121
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité